Clofenotan
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethanDichlordiphenyltrichlorethanDDTDicophan
EHERC12080000EA 989 DKK
EHERC12080000
Clofenotan
Clofenotan
Formel: C₁₄H₉Cl₅
Molekylvægt: 354,49 g/mol
Kogepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼89 °C
Massefylde: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 50-29-3
EINECS: 200-024-3
UN nummer: 2761
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02898