2,3,3,5-Tetramethylindolenine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
TCIAT3458-25GEA
1360
DKK
TCIAT3458-25G
TCIAT3458-5G
2,3,3,5-Tetramethylindolenine ≥98.0% (by GC)
2,3,3,5-Tetramethylindolenine
Formel:
C₁₂H₁₅N Kogepunkt: 125°C |
MDL Number:
MFCD03093020 CAS-nummer: 25981-82-2 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |