1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAT3408-5GEA 1130 DKK
TCIAT3408-5G TCIAT3408-1G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Formel: C₈H₁₂N₂O
Molekylvægt: 152,20 g/mol
Kogepunkt: 65°C
Flammepunkt: 104°C
MDL Number: MFCD11044692
CAS-nummer: 449758-17-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %