[3-(Trimethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAT3360-5GEA 1360 DKK
TCIAT3360-5G
[3-(Trimethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
[3-(Trimethoxysilyl)propyl]succinic anhydride
Formel: C₁₀H₁₈O₆Si
Molekylvægt: 262,33 g/mol
Flammepunkt: 190°C
CAS-nummer: 156088-53-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %