[3-(Trimethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
TCIAT3360-5GEA
1360
DKK
TCIAT3360-5G
[3-(Trimethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
[3-(Trimethoxysilyl)propyl]succinic anhydride
Formel:
C₁₀H₁₈O₆Si Molekylvægt: 262,33 g/mol Flammepunkt: 190°C |
CAS-nummer:
156088-53-8 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |
Purity (Morpholine Method) | min. 95.0 % |