Thiophene-3-methylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAT2850-1GEA 772 DKK
TCIAT2850-1G
Thiophene-3-methylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Thiophene-3-methylamine
Formel: C₅H₇NS
Molekylvægt: 113,18 g/mol
MDL Number: MFCD01529872
CAS-nummer: 27757-86-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %