MOPS-Na ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A17214.22EA 1100 DKK
A17214.22 A17214.36 A17214.14
MOPS-Na ≥98%
MOPS-Na
Formel: C₇H₁₄NNaO₄S
Molekylvægt: 231,25 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 260 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064350
CAS-nummer: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3