1-Propoxy-4-[[4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl]ethynyl]benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAP2440-5GEA 1620 DKK
TCIAP2440-5G TCIAP2440-1G
1-Propoxy-4-[[4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl]ethynyl]benzene ≥98.0% (by GC)
1-Propoxy-4-[[4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl]ethynyl]benzene
Formel: C₂₆H₃₂O
Molekylvægt: 360,54 g/mol
MDL Number: MFCD11053434
CAS-nummer: 116903-49-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 96 to 233 deg-C