1-Octen-3-yl Acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
TCIAO0559-25MLEA
304
DKK
TCIAO0559-25ML
TCIAO0559-100ML
1-Octen-3-yl Acetate ≥98.0% (by GC)
1-Octen-3-yl Acetate
Formel:
C₁₀H₁₈O₂ Molekylvægt: 170,25 g/mol Kogepunkt: 78°C Flammepunkt: 73°C |
MDL Number:
MFCD00036568 CAS-nummer: 2442-10-6 EINECS: 219-474-7 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |