3-Oxetanon ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAO0467-5GEA 1620 DKK
TCIAO0467-5G TCIAO0467-1G
3-Oxetanon ≥97.0% (by GC)
3-Oxetanon
Formel: C₃H₄O₂
Molekylvægt: 72,06
Kogepunkt: 106°C
Flammepunkt: 26°C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD09263255
CAS-nummer: 6704-31-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %