n-Octanoic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAO0035-500MLEA
3120
DKK
TCIAO0035-500ML
TCIAO0035-25ML
n-Octanoic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
n-Octanoic anhydride
Formel:
C₁₆H₃₀O₃ Molekylvægt: 270,41 g/mol Kogepunkt: 180°C Smeltepunkt: -1°C |
MDL Number:
MFCD00056161 CAS-nummer: 623-66-5 EINECS: 210-806-6 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Morpholine Method) | min. 95.0 % |