Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAM3258-5GEA
1540
DKK
TCIAM3258-5G
TCIAM3258-1G
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Formel:
C₅H₁₀ClNO₂ Molekylvægt: 151,5914 g/mol Smeltepunkt: 186°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00078879 CAS-nummer: 72784-42-0 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |