Methyl-3-bromoisonicotinate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAM3103-5GEA 772 DKK
TCIAM3103-5G TCIAM3103-1G
Methyl-3-bromoisonicotinate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-bromoisonicotinate
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molekylvægt: 216,0300 g/mol
Kogepunkt: 134°C
MDL Number: MFCD03788226
CAS-nummer: 59786-31-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %