Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAM2910-1GEA 665 DKK
TCIAM2910-1G TCIAM2910-200MG
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate ≥98.0% (by GC)
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molekylvægt: 217,02 g/mol
Smeltepunkt: 149°C
MDL Number: MFCD11111606
CAS-nummer: 89581-38-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %