Mono-2-ethylhexyl (2-Ethylhexyl)phosphonate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAM2871-5MLEA 542 DKK
TCIAM2871-5ML TCIAM2871-100ML TCIAM2871-25ML
Mono-2-ethylhexyl (2-Ethylhexyl)phosphonate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Mono-2-ethylhexyl (2-Ethylhexyl)phosphonate
Formel: C₁₆H₃₅O₃P
Molekylvægt: 306,43 g/mol
Flammepunkt: 173°C
MDL Number: MFCD00467188
CAS-nummer: 14802-03-0
EINECS: 238-865-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %