Methyl-1H-indazole-6-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAM2823-5GEA 1740 DKK
TCIAM2823-5G TCIAM2823-1G
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molekylvægt: 176,17 g/mol
MDL Number: MFCD07371612
CAS-nummer: 170487-40-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C