Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAM2694-5GEA 345 DKK
TCIAM2694-5G TCIAM2694-25G
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₉IO₂
Molekylvægt: 276,07 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00230583
CAS-nummer: 90347-66-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %