Methyl-6-chloropicolinate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAM2640-5GEA 345 DKK
TCIAM2640-5G TCIAM2640-1G
Methyl-6-chloropicolinate ≥98.0% (by GC)
Methyl-6-chloropicolinate
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molekylvægt: 171,58 g/mol
MDL Number: MFCD00155391
CAS-nummer: 6636-55-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C