Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAM2544-25GEA 1100 DKK
TCIAM2544-25G TCIAM2544-5G
Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate
Formel: C₉H₉NO₄
Molekylvægt: 195,1721 g/mol
MDL Number: MFCD00157275
CAS-nummer: 20587-30-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C