Methyl-2-bromoisonicotinate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAM2461-1GEA 559 DKK
TCIAM2461-1G TCIAM2461-5G
Methyl-2-bromoisonicotinate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-bromoisonicotinate
Formel: C₇H₆BrNO₂
MDL Number: MFCD03791265
CAS-nummer: 26156-48-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C