2-Hydroxyflutamide ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAH1600-25MGEA 575 DKK
TCIAH1600-25MG TCIAH1600-100MG
2-Hydroxyflutamide ≥98.0% (by HPLC)
2-Hydroxyflutamide
Formel: C₁₁H₁₁F₃N₂O₄
Molekylvægt: 292,21 g/mol
MDL Number: MFCD00563126
CAS-nummer: 52806-53-8
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.00 to 10.00 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C