5-Hydroxy-o-toluic acid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAH1586-1GEA 394 DKK
TCIAH1586-1G TCIAH1586-5G
5-Hydroxy-o-toluic acid ≥98.0% (by GC)
5-Hydroxy-o-toluic acid
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152,15
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09833184
CAS-nummer: 578-22-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C