Thiazol-2-ylmethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAH1476-1GEA
780
DKK
TCIAH1476-1G
Thiazol-2-ylmethanol ≥98.0% (by GC)
Thiazol-2-ylmethanol
Formel:
C₄H₅NOS Molekylvægt: 115,1500 g/mol Kogepunkt: 76°C |
MDL Number:
MFCD06200855 CAS-nummer: 14542-12-2 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 62.0 to 68.0 deg-C |