Hydrogeniodid 57%
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAH1221-300MLEA 780 DKK
TCIAH1221-300ML
Hydrogeniodid 57%
Hydrogeniodid
Formel: HI
Molekylvægt: 127,91 g/mol
Kogepunkt: 127°C
MDL Number: MFCD00011347
CAS-nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN nummer: 1787
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Neutralization titration) min. 57.0 w/w%