Glycidyl acrylate ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
TCIAG0497-5GEA
936
DKK
TCIAG0497-5G
Glycidyl acrylate ≥95.0% (by GC) stabilised
Glycidyl acrylate
Formel:
C₆H₈O₃ Molekylvægt: 128,13 g/mol Kogepunkt: 65°C Flammepunkt: 61°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00005138 CAS-nummer: 106-90-1 EINECS: 203-440-3 UN nummer: 2929 ADR: 6.1,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |