N-Fmoc-β-alanine ≥99.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAF0882-5GEA
263
DKK
TCIAF0882-5G
TCIAF0882-25G
N-Fmoc-β-alanine ≥99.0% (by HPLC)
N-Fmoc-β-alanine
Formel:
C₁₈H₁₇NO₄ Molekylvægt: 311,3 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00063328 CAS-nummer: 35737-10-1 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |