2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAF0500-5GEA
353
DKK
TCIAF0500-5G
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid
Formel:
C₂HF₃O₄S Kogepunkt: 153°C Massefylde: 1,72 Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01320807 CAS-nummer: 1717-59-5 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Neutralization back titration) | min. 95.0 % |