Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAE1270-1GEA 698 DKK
TCIAE1270-1G
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate ≥96.0% (by GC)
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₃
Molekylvægt: 141,10
Kogepunkt: 62°C
MDL Number: MFCD00062573
CAS-nummer: 20485-39-6
EINECS: 243-848-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %