Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAE0900-25GEA 1680 DKK
TCIAE0900-25G TCIAE0900-5G TCIAE0900-1G
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₆BrNO₂S
Molekylvægt: 236,08 g/mol
Kogepunkt: 154°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788564
CAS-nummer: 100367-77-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C