5,6-Difluoro-4,7-diiodo-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAD5547-200MGEA
1720
DKK
TCIAD5547-200MG
5,6-Difluoro-4,7-diiodo-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by GC)
5,6-Difluoro-4,7-diiodo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel:
C₆F₂I₂N₂S Molekylvægt: 423,95 g/mol |
CAS-nummer:
1293389-29-3 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 205.0 to 209.0 deg-C |