1,1,3,3-Tetramethoxypropan ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11418.30EA 653 DKK
A11418.30 A11418.0B A11418.0I
1,1,3,3-Tetramethoxypropan ≥98%
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Formel: C₇H₁₆O₄
Molekylvægt: 164,2 g/mol
Kogepunkt: 182…183 °C
Massefylde: 0,997
Flammepunkt: 54 °C (129 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008488
CAS-nummer: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN nummer: 3271
ADR: 3,III