4,4'-Di-tert-butylbenzophenone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Bis(4-(tert-butyl)phenyl)methanone
D5308-1G
TCIAD5308-1GEA 961 DKK
TCIAD5308-1G
4,4'-Di-tert-butylbenzophenone ≥95.0% (by GC)
4,4'-Di-tert-butylbenzophenone
Formel: C₂₁H₂₆O
Molekylvægt: 294,4306 g/mol
Kogepunkt: 158°C
MDL Number: MFCD01319937
CAS-nummer: 15796-82-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c463f95f3895ff05f3a5eaba1cdac49d254cdf8&vid=5c463f95f3895ff05f3a5eaba1cdac49d254cdf8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C