1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAD5259-1GEA 550 DKK
TCIAD5259-1G
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Molekylvægt: 271,8849 g/mol
Kogepunkt: 102°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08458122
CAS-nummer: 28342-75-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 29.0 to 33.0 deg-C