1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAD4983-5GEA 1360 DKK
TCIAD4983-5G TCIAD4983-1G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Molekylvægt: 271,8849 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09835192
CAS-nummer: 156682-52-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %