3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAD4742-5GEA 542 DKK
TCIAD4742-5G TCIAD4742-25G
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₆Cl₂O₂
Molekylvægt: 205,04
Kogepunkt: 134°C
MDL Number: MFCD00016417
CAS-nummer: 3321-92-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C