4,7-Dibromo-5,6-difluoro-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAD4734-200MGEA 952 DKK
TCIAD4734-200MG
4,7-Dibromo-5,6-difluoro-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by GC)
4,7-Dibromo-5,6-difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆Br₂F₂N₂S
Molekylvægt: 329,94 g/mol
MDL Number: MFCD28369502
CAS-nummer: 1295502-53-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C