2,4-Dichlorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAD4475-5GEA
1240
DKK
TCIAD4475-5G
TCIAD4475-1G
2,4-Dichlorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichlorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrCl₂ Molekylvægt: 239,9246 g/mol Kogepunkt: 112°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD03208523 CAS-nummer: 20443-99-6 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 30.0 to 34.0 deg-C |