Methyl-2,2-dimethoxypropionate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAD2382-25GEA 1350 DKK
TCIAD2382-25G
Methyl-2,2-dimethoxypropionate ≥96.0% (by GC)
Methyl-2,2-dimethoxypropionate
Formel: C₆H₁₂O₄
Molekylvægt: 148,1571 g/mol
Kogepunkt: 70°C
MDL Number: MFCD00048066
CAS-nummer: 10076-48-9
EINECS: 233-211-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %