3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAD2072-25GEA 345 DKK
TCIAD2072-25G
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol
Formel: C5H13NO2
Molekylvægt: 119,1622 g/mol
Kogepunkt: 217°C
Flammepunkt: 105°C
MDL Number: MFCD00004714
CAS-nummer: 623-57-4
EINECS: 210-802-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %