2-(Chloromethyl)benzothiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAC3335-1GEA 559 DKK
TCIAC3335-1G
2-(Chloromethyl)benzothiazole ≥98.0% (by GC)
2-(Chloromethyl)benzothiazole
Formel: C₈H₆CINS
Molekylvægt: 183,65
Kogepunkt: 90°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05664944
CAS-nummer: 37859-43-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %