2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAC3275-5GEA 1150 DKK
TCIAC3275-5G TCIAC3275-1G
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145,56 g/mol
Kogepunkt: 92°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 34552-15-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %