Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAC3201-1GEA 649 DKK
TCIAC3201-1G
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine
Formel: C₁₄H₁₄ClP
Molekylvægt: 248,69
Kogepunkt: 350°C
MDL Number: MFCD01630844
CAS-nummer: 1019-71-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %