6-Chloro-7-methylchromone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAC3035-1GEA 657 DKK
TCIAC3035-1G
6-Chloro-7-methylchromone ≥98.0% (by GC)
6-Chloro-7-methylchromone
Formel: C₁₀H₇ClO₂
Molekylvægt: 194,62 g/mol
MDL Number: MFCD00239401
CAS-nummer: 67029-84-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C