4-Cyano-4'-ethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAC2892-25GEA 1670 DKK
TCIAC2892-25G TCIAC2892-5G
4-Cyano-4'-ethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Cyano-4'-ethylbiphenyl
Formel: C₁₅H₁₃N
Molekylvægt: 207,27 g/mol
Kogepunkt: 205°C
MDL Number: MFCD00799420
CAS-nummer: 58743-75-2
EINECS: 261-414-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C