2-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAC2656-25GEA
706
DKK
TCIAC2656-25G
TCIAC2656-5G
2-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-(Chloromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₆ClN Molekylvægt: 151,5929 g/mol Kogepunkt: 252°C |
MDL Number:
MFCD00019745 CAS-nummer: 612-13-5 EINECS: 210-292-3 UN nummer: 2923 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |