tert-Butyl(2-iodoethoxy)dimethylsilane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAB5885-1GEA 501 DKK
TCIAB5885-1G
tert-Butyl(2-iodoethoxy)dimethylsilane ≥97.0% (by GC)
tert-Butyl(2-iodoethoxy)dimethylsilane
Formel: C₈H₁₉IOSi
Molekylvægt: 286,23 g/mol
Kogepunkt: 65°C
MDL Number: MFCD09909940
CAS-nummer: 101166-65-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %