2-(Benzyloxy)-1-ethanamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAB5880-5GEA 911 DKK
TCIAB5880-5G TCIAB5880-1G
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine
Formel: C₉H₁₃NO
Molekylvægt: 151,2056 g/mol
Kogepunkt: 100°C
MDL Number: MFCD00235180
CAS-nummer: 38336-04-8
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %