5,5''-Bis(trimethylstannyl)-2,2':5',2''-terthiophene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAB5690-200MGEA 1100 DKK
TCIAB5690-200MG TCIAB5690-1G
5,5''-Bis(trimethylstannyl)-2,2':5',2''-terthiophene ≥98.0% (by HPLC)
5,5''-Bis(trimethylstannyl)-2,2':5',2''-terthiophene
Formel: C₁₈H₂₄S₃Sn₂
Molekylvægt: 573,99 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30489177
CAS-nummer: 178931-63-0
UN nummer: 3146
ADR: 6.1,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C