tert-Butyl (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAB5657-5GEA 3110 DKK
TCIAB5657-5G TCIAB5657-1G
tert-Butyl (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate ≥97.0% (by GC)
tert-Butyl (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₄
Molekylvægt: 231,29 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11041410
CAS-nummer: 108149-65-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=2, CHCL3)