trans-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-N,N-dimethyl-1,3-butadiene-1-amine ≥95.0% (by GC)

Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

TCIAB5597-5MLEA 1470 DKK
TCIAB5597-5ML
trans-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-N,N-dimethyl-1,3-butadiene-1-amine ≥95.0% (by GC)
trans-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-N,N-dimethyl-1,3-butadiene-1-amine
Formel: C₁₂H₂₅NOSi
Molekylvægt: 227,42 g/mol
Kogepunkt: 50°C
Flammepunkt: 93°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01863582
CAS-nummer: 194233-66-4

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR