2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAB5335-1GEA 788 DKK
TCIAB5335-1G TCIAB5335-200MG
2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene ≥98.0% (by GC)
2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Formel: C₁₈H₁₄BrFS
Molekylvægt: 361,27 g/mol
MDL Number: MFCD21496340
CAS-nummer: 1030825-20-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
melting range max. 5.0 deg-C